Learn More
Masterflex™ Abrazaderas de nylon para conectores sanitarios
Descripción
Mantenga las condiciones sanitarias con estas abrazaderas. La abrazadera de nailon Cole-Parmer™ para accesorios sanitarios tiene una excelente resistencia química y características de lixiviación baja.
- Características de lixiviado bajo
- Esterilizar con óxido de etileno (ETO)
- Compatible con accesorios Tri-Clamp™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Tri-Clamp™ Adecuado |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | Entre 12,7 y 19,05 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |