Learn More
Cole-Parmer™ Bridas de nailon
Código de producto. 11772753 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Longitud (métrico):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11772753 Blanco 14 cm paquete de 1000
11769549 Blanco 20 cm paquete de 1000
11795748 Rojo 20 cm paquete de 1000
11835302 Blanco 19 cm paquete de 1000
11722693 Blanco 10 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11772753 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0683054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las bridas continúan manteniendo la tensión incluso en ambientes húmedos o con aerosoles aceitosos. Las bridas de nailon Cole-Parmer™ cuentan con un mecanismo de bloqueo duradero que sujetan firmemente incluso cuando se utilizan para unir materiales
  • Estas bridas están moldeadas por inyección de nailon 6/6, no se ’corroen ni se estiran.
  • Aplique fácilmente las bridas a mano o con una herramienta tensora (la herramienta se vende por separado).
  • Las bridas son componentes reconocidos por UL y son autoextinguibles según UL 94 Flam
  • Clase: V-2 (los modelos 06830-85 y -95 tienen una clasificación de llama UL de UL94-HB)
  • Todas las bridas de diseño sólido (A y E) cumplen con la especificación militar MS3367, excepto los modelos de alta resistencia adicional (06830-42 y -99)
  • Las bridas soportan temperaturas de °hasta 85 °C (185 °F) y tienen un punto de fusión de 257 °C (495 °F); excepto las bridas con diseño de púas que soportan temperaturas de hasta 75 °C (167 °F) y tienen un punto de fusión de 218 °C (425 °F).
Especificaciones
Tipo Brida
Material Nailon
Color Blanco
Longitud (métrico) 14 cm
Cantidad 1000/paq.
Certificaciones/conformidad Componente UL reconocido
Para utilizar con (aplicación) Aplicación sencilla de uniones a mano o con herramienta tensora