Learn More
Beschreibung
- Estas bridas están moldeadas por inyección de nailon 6/6, no se ’corroen ni se estiran.
- Aplique fácilmente las bridas a mano o con una herramienta tensora (la herramienta se vende por separado).
- Las bridas son componentes reconocidos por UL y son autoextinguibles según UL 94 Flam
- Clase: V-2 (los modelos 06830-85 y -95 tienen una clasificación de llama UL de UL94-HB)
- Todas las bridas de diseño sólido (A y E) cumplen con la especificación militar MS3367, excepto los modelos de alta resistencia adicional (06830-42 y -99)
- Las bridas soportan temperaturas de °hasta 85 °C (185 °F) y tienen un punto de fusión de 257 °C (495 °F); excepto las bridas con diseño de púas que soportan temperaturas de hasta 75 °C (167 °F) y tienen un punto de fusión de 218 °C (425 °F).
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Brida |
| Material | Nailon |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Certificaciones/conformidad | Componente UL reconocido |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación sencilla de uniones a mano o con herramienta tensora |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?