Learn More
B2M™ Cepillo de uñas de nailon
Código de producto. 11738602
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11738602 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 11738602 Proveedor B2M™ N.º de proveedor 40294
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para limpiar uñas, manos y antebrazos. El cepillo de uñas de nailon B2M™ tiene cerdas de nailon duras para eliminar la suciedad y los microorganismos con el fin de evitar la propagación de sustancias contaminantes biológicas y enfermedades infecciosas. Se puede esterilizar en autoclave para una esterilización eficaz.
  • El asa gruesa se adapta fácilmente a la palma
  • Cepillo plano con cerdas de nailon muy resistentes
  • Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de uñas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de las uñas, manos y antebrazos
Cantidad 1 unidad