Learn More
Beschreibung
NXNL2 Polyclonal specifically detects NXNL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Gene Alias | C9orf121, chromosome 9 open reading frame 121, nucleoredoxin-like 2, nucleoredoxin-like protein 2, RDCVF2 |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NXNL2 fragment. |
| Primary or Secondary | Primary |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Form | Purified |
| Isotype | IgG |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?