Learn More
Fisherbrand™ Mezcladores de nutación de velocidad variable
Código de producto. 15594070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
15594070 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Código de producto. 15594070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00€
    593.00€ / paquete de 1
    Ahorro 351.00€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos y seis tiras para asegurar los tubos
Ofrece una mezcla uniforme y suave de líquidos en tubos, matraces de cultivo y placas
  • La velocidad variable de 2 a 60 rpm proporciona una mezcla de las muestras suave y continua
  • El diseño compacto y de perfil bajo permite colocarlo en cualquier estación de trabajo
  • La plataforma de 30,5 x 26,7 cm (12 x 10,5 in) admite una gran variedad de tubos y recipientes
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de - 5 ° a 40 °C, utilizable en cámaras, refrigeradores y incubadores sin CO2
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático 
  • Alarma sonora y visual: en el modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará cinco veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra “End“ y parpadea de forma constante.
  • La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo 20°
Capacidad portante (métrico) 0,8 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 2 a 60 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C, utilizable en cámaras, refrigeradores e incubadoras sin CO2
Vataje 9,5 W
Amperaje 1 A
Tipo de producto Variable-Speed Nutating Mixer
Capacidad portante (imperial) 1,8 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de aluminio
Dimensiones de la plataforma (L x An) 12 x 10,5 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 273mm
Altura (imperial) 10,7 in
Altura (métrico) 273 mm
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 415 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 306 mm
Anchura (imperial) 11,5 in
Anchura de la plataforma (imperial) 10,5 in
Anchura (métrico) 293 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 266 mm
Peso con embalaje (imperial) 13,2 lb
Peso con embalaje (métrico) 6 kg
Alarmas Acústicas y visuales
Descripción Mezcladores de nutación de inclinación a 20°: velocidad variable
Modelo Fisherbrand Variable-Speed Nutating Mixer
Pantalla LED
Incluye Alfombrilla de caucho con pocillos; 6 tiras para asegurar los tubos
Intervalo del temporizador De 0 min a 99 h 59 min
Garantía y oferta de servicio 2 años