Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Descripción
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | SELLADOR, MYLAR, 100/CAJA |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Dimensiones (L x An) | 83 x 124 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada |
| Contenido y almacenamiento | General |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.