Learn More
Thermo Scientific™ Frascos con forma cilíndrica de PETG Nunc™
Descripción
Aumente la expansión celular y la producción al tiempo que elimina la necesidad de adquirir equipos de producción adicionales o aumentar la plantilla gracias a los frascos con forma cilíndrica de copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) Thermo Scientific™ Nunc™. El PETG es prácticamente irrompible y ofrece una garantía añadida de que el valioso contenido se mantendrá seguro durante las aplicaciones industriales y de laboratorio, incluidas las vacunas, la expansión de cultivos celulares y la producción de otros elementos biológicos.
- Fabricado en PETG, un material extremadamente resistente.
- Se puede congelar hasta -40 °C y admite métodos de liberación celular de congelación/descongelación, con la consiguiente reducción de la dependencia de la tripsina
- Proporciona soluciones a todas las escalas con una amplia gama de áreas de superficie, desde 1050 cm2 a 4200 cm2
- El cierre ergonómico de acción rápida reduce los esfuerzos requeridos de la muñeca y aumenta la productividad.
- Cada frasco cuenta con un número de lote para poder seguirlo.
- Expansión de cultivos celulares
- Producción de vacunas
- Producción de anticuerpos
Especificaciones
Especificaciones
| Superficie del frasco | Plisado |
| Color | Transparente |
| Descripción | 2160-20 |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 20 |
| N.° por paquete | 20 |
| Envase | 20/caja |
| Área de crecimiento celular | 2100 cm2 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.