Learn More
Thermo Scientific™ Placa de un pocillo Nunc™ OmniTray™
Código de producto. 10193791
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Nunclon Delta
Sin tratar
N.º por caja:
60
90
Tamaño de la unidad:
90 PCS
paquete de 60
paquete de 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie N.º por caja Tamaño de la unidad
10193791 Sin tratar 90 paquete de 90
10591653 Nunclon Delta 90 90 PCS
10090681 Nunclon Delta 60 paquete de 60
10318181 Sin tratar 60 paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10193791 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 264728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.98€
    437.00€ / paquete de 90
    Ahorro 97.98€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Trabaje con bibliotecas para detección, hibridación de ADN, técnicas estándar con placas de Petri y procesos de crecimiento bacteriano con las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ están fabricadas con poliestireno transparente con tamaño de microplacas estándar y son ideales para bibliotecas para detección y la hibridación de ADN. Están disponibles en su versión estándar con dos esquinas ranuradas y en versión rectangular optimizada para la automatización. Superficie tratada para cultivo celular o no tratada para proliferación bacteriana y aislamiento de colonias.
Características:
  • El poliestireno transparente tiene excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas y el recuento de colonias.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo y es especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin adherencia.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • La superficie tratada para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
  • La claridad óptica facilita la visualización de las colonias.
  • La bandeja se puede congelar a - 20 °C
La bandeja Nunc OmniTray funciona como:
  • Soporte de la membrana para la técnica de transferencia puntual (dot blotting)
  • Recipiente para los pasos de desnaturalización, hibridación y lavado
  • Recipiente de almacenamiento para membranas
N.º Nº: 140156 y 140175
  • Forma rectangular mejorada, ideal para sistemas de visualización y selección automáticos
Recomendada para:
  • Transferencia puntual
  • Desnaturalización/hibridación/lavado
  • Crecimiento bacteriano
  • Almacenamiento de membranas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Rectangular
Capacidad (métrico) 90 mL
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa de un pocillo
Volumen de trabajo (métrico) 35 mL
Número de pocillos 1
Bordes Dimensión de la microplaca con 2 esquinas dentadas
Incluye Tapa
N.º por caja 90
N.° por paquete 10
Longitud (métrico) 127,76 mm
Anchura (métrico) 85,47 mm
Altura (métrico) 32 mm