Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13426123
Change view
Click to view available options
Código de barras:
2D, lineal y legible por humanos
Ninguno
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras unitSize
13426123 Ninguno 10 PCS
15553694 2D, lineal y legible por humanos paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13426123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 331830
Edge
Tubos versátiles para su uso dentro de un sistema de almacenamiento grande o a menor escala para el crioalmacenamiento tradicional en recipientes Dewar.
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Ampliable
  • Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
  • Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
  • Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
  • Las roscas externas limitan la contaminación
  • Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
  • Estructura de una sola pieza con junta moldeada
  • No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
  • El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • Disponible con un código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
  • Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
  • Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
  • 374502NOV incluye un código de barras 1D (lineal) legible en el lateral que coincide con los códigos de barras 2D en la parte inferior del tubo
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 106 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Ninguno
Capacidad (métrico) 1,8 mL (tubo)
Descripción Gradilla de cierre Nunc
Color Beige
Tipo Gradilla con cierre
Para utilizar con (equipo) Cryobanco
Admite Tubos universales con rosca exterior
Incluye 10 gradillas vacías
Cantidad 1/Paq., 10/Caja