Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
Código de producto. 10506572
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Surtido
Verde
Línea de productos:
Nalgene
Nunc
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Línea de productos Tamaño de la unidad
10506572 Surtido Nunc paquete de 500
11381785 Blanco Nunc 500 PCS
11391785 Azul Nunc 500 PCS
10060651 Rojo Nunc 500 PCS
11301795 Verde Nunc 500 PCS
11311795 Amarillo Nunc 500 PCS
11321795 Naranja Nunc 500 PCS
10102791 Marrón Nunc 500 PCS
10544831 Rosa Nunc 500 PCS
11361805 Gris Nunc 500 PCS
11371805 Morado Nunc 500 PCS
10450423 Azul Nalgene paquete de 100
10644331 Blanco Nalgene paquete de 100
10374451 Amarillo Nalgene paquete de 100
10450613 Verde Nalgene paquete de 100
10431193 Rojo Nalgene paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10506572 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 375930
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Puede facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar su inventario mediante el uso de estos codificadores cromáticos que encajan en la parte superior de los tapones de tubos o viales criogénicos.
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
  • Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
  • Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Nunc™ Codificador de cierre de viales CryoColor, PS
Color Surtido
Material Policarbonato
Línea de productos Nunc
Cantidad 500/paq., 2000/caja
Tipo de producto Cierre de viales