Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca de 384 pocillos, superficie para TC, paquete de 10
Descripción
Mejoran los trabajos en segundo plano, la autofluorescencia y la diafonía con microplacas de poliestireno blancas y negras de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,084 cm2/pocillo |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | Paquete de 10, 30 cajas |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 120 μl |
| Mostrar más |