Learn More
Thermo Scientific™ Placa negra de 384 pocillos, fondo de polímero ópticamente transparente, paquete de 10
Descrizione
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de polímero o cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
- El recubrimiento de poli-D-lisina y colágeno crea una carga positiva en la superficie que garantiza la diferenciación, el crecimiento y la fijación celular.
- La superficie tratada para cultivo celular es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Estructura superior de poliestireno con base de cubreobjetos n.° 1,5 o poliestireno
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Specifica
Specifica
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | Paquete de 10, 30 cajas |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Base de polímero óptico |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 120 μl |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.