Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™
Descripción
Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
- Gradilla de plástico reciclable inocua para el medio ambiente que reduce la contaminación en comparación con el embalaje de espuma tradicional
- A prueba de fugas para proteger las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | HDPE |
| Color del tapón | Blue |
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Reusable and recyclable polypropylene rack |
| N.º por caja | 500/Cs. |
| Envase | en gradilla |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.