Learn More
Velp Scientifica™ Incubadora refrigerada iluminada FOC 200IL Connect
Código de producto. 16815243 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16815243 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16815243 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F10400544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00€
    3405.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1605.00€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termostato refrigerado de 200 L que asegura una excelente conectividad, condiciones de iluminación homogéneas y temperatura constante gracias a la puerta transparente contenida y al innovador Auto-Tuning.
Thermo Regulación y estabilidad
  • El sistema de termorregulación autoajustable garantiza una homogeneidad y estabilidad térmica óptimas (±0,5 °C)
  • Temperatura de incubación seleccionable y rango de trabajo de 3 °C a 50 °C.
  • Temperatura uniforme gracias a la tecnología de ventilación VELP
  • Sistema de refrigeración ecológico.
  • Costes de funcionamiento bajos
Fiable y fácil de controlar
  • Equipado con 2 estantes iluminados (30 000 lux/estante) cada uno con seis barras de LED montadas horizontalmente debajo del estante
  • Interfaz digital intuitiva, con tres teclas para facilitar la configuración del instrumento
  • Acepta hasta 4 sistemas de respirómetro VELP (4  sistemas de sensor BOD 6 o 1 sistema  de sensor BOD 10)
  • Tomas internas para alimentar dispositivos
  • Monitoreo constante según GLP (Buenas prácticas de laboratorio)
  • Tiempo de grabación ajustable (en caso de conexión a VELP Ermes y TempSoft™)
  • Opcional TempSoft™ Incorpora umbrales de alarma altos/bajos
  • Calibración rápida y sencilla
  • Volumen total de 200 L
Monitor con Velp Ermes
  • Reduzca las tareas manuales  diarias y las operaciones repetitivas con el control en tiempo real de FOC Connect desde  cualquier lugar
  • El registro  de datos y la información sobre el instrumento están disponibles  para mejorar la  productividad y  la  reproducibilidad.
  • Las notificaciones y alertas inmediatas permitirán a los usuarios estar siempre informados sobre el estado de su análisis
  • Aproveche las actualizaciones de software y la asistencia ad hoc inmediata, sin necesidad de consultar con técnicos especializados
Control a través de TEMPSoft™ Software
  • Controla hasta 10  FOC Connect a la vez
  • Establecer  rampas de trabajo  (diferentes tiempos y temperaturas) y el punto de  ajuste deseado
  • Monitorea  la temperatura  interna con un gráfico dedicado
  • Exporte datos a varios formatos
  • Almacenar los datos de las pruebas de conformidad con  las BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio)
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Color Blanco
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 169 l
Material de la cámara Plástico
Iluminación LED opcional
N.º de estantes 3 (2 iluminados)
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón UE, Reino Unido opcional
Intervalo de temperatura (métrico) De 3 °C a 50 °C
Pantalla Digital, 3 dígitos
Modelo de puerta Transparente (interior)
Para utilizar con (aplicación) Cultivos de bacterias, cría de plantas/insectos/animales pequeños, cultivo, estudios de fermentación, crecimiento de plantas y germinación de semillas
Material del bastidor metálica
N.º de puertas 2
Indicador de esterilización No
Exactitud de temperatura ±0,5 °C
Resolución de temperatura ±0,5 °C
Sensibilidad a la temperatura ±0,5 °C
Garantía 25 meses
Dimensiones interiores (F x An x Al) 550 x 540 x 1300 mm
Altura (imperial) 51,2 in
Altura (métrico) 1300 mm
Altura (métrico) interior 1070 mm
Fondo (imperial) 21,7 in
Fondo (métrico) 550 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm
Peso (imperial) 110,2 lb
Peso (métrico) 50 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz