Learn More
Fisherbrand™ Placa de vidrio con muescas
Código de producto. 11854532
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
2 mm
4 mm
Separadores de unión de 1 mm
Dimensiones del gel:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Dimensiones del gel Tamaño de la unidad
11854532 4 mm 20 x 20 cm paquete de 2
11887633 2 mm 10 x 10 cm 2 PCS
11817643 Separadores de unión de 1 mm 10 x 10 cm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11854532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    55.49€ / paquete de 2
    Ahorro 22.61€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE.
  • Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE Maxi
Tipo Placa de vidrio con ranuras
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
Cantidad 2/paq.
Grosor (métrico) 4 mm