Learn More
Notch-3 Antibody, DyLight 488, R&D Systems™
Product Code. 18609509 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18609509 0.1 mL 0.1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18609509 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NB10093550G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Notch-3 Polyclonal antibody specifically detects Notch-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Notch-3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CADASIL, CASILneurogenic locus notch homolog protein 3, Notch (Drosophila) homolog 3, notch 3Notch homolog 3 (Drosophila), Notch homolog 3
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide representing the C terminal region of the human NOTCH homolog 3 (NOTCH3) protein.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4854
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.