Learn More
Masterflex™ Juego de tubos de repuesto para bomba peristáltica de alta presión
Código de producto. 13411459
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
13411459 Tubo cada uno
1 options
Código de producto. 13411459 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7420446
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Juego de tubos de repuesto para bomba peristáltica de alta presión para usar con Masterflex Bombas peristálticas de alta presión.
Elija los tubos en función de la compatibilidad química, el caudal y su bomba actual.
  • Adecuado para usar con su Masterflex Bomba peristáltica de alta presión
Elija el tubo que sea compatible con su bomba y satisfaga las necesidades de su aplicación.
Especificaciones
Para utilizar con Para bombas dosificadoras peristálticas
Conexión de entrada (imperial) 0,5 in Manguera dentada
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 85 °C
Material Norprene
Conexión de salida (imperial) 0,5 in Manguera dentada
Cantidad 1 unidad
Tamaño 3,78 x 36,19 x 47,29 cm
Tipo Tubo
Presión máxima 125 psi