Learn More
Norfloxacin, Thermo Scientific™
A synthetic fluoroquinolone antibiotic
31.10€ - 207.00€
| CAS | 70458-96-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H18FN3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.336 |
| Número MDL | MFCD00079532 |
| Clave InChI | OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | Baccidal; Sebercim |
| PubChem CID | 4539 |
| ChEBI | CHEBI:100246 |
| Nombre IUPAC | 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15464979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.03 |
1g |
31.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.06 |
5g |
71.80€ 64.65€ / 5 g Ahorro 7.15€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15484979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.14 |
25g |
207.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in acetic acid. Also soluble in acetone or cloroform. Slightly soluble in water
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
| 70458-96-7 | |
| 319.336 | |
| OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N | |
| 4539 | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| C16H18FN3O3 | |
| MFCD00079532 | |
| Baccidal; Sebercim | |
| CHEBI:100246 | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
Especificaciones
| Norfloxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00079532 | |
| Baccidal; Sebercim | |
| OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid | |
| 4539 | |
| 319.33 |
| 70458-96-7 | |
| C16H18FN3O3 | |
| 14,6700 | |
| Soluble in acetic acid; Also soluble in acetone or cloroform; Slightly soluble in water | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O | |
| 319.336 | |
| CHEBI:100246 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 274-614-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VB5005000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold