Learn More
Norell™ Tubos de muestra de RMN de vidrio borosilicatado Norell™ HT Plus MHZ
Descripción
- Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared
- Tiempos de inmersión y reproducibilidad de las muestras mejorados
- Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestras de NMR |
| Color | Incolora |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,97 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | RMN rutinario |
| Incluye | Tapón |
| Cantidad | Paquete de 50 |