Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos sin tratamiento
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
- Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
- Los modelos con diseño de chimenea permiten que cada pozo permanezca encendido su propia disminución del riesgo de contaminación cruzada y contaminación cruzada de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |