Learn More
Globe Scientific Non-Graduated Transfer Pipets
Código de producto. 31923744
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1.7 mL
4 mL
5 mL
7 mL
8 mL
8.5 mL
Tipo de empaquetado:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 400
paquete de 500
paquete de 5000
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31923744 1.7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31922538 1.7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 5000
31923712 1.7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 5000
31923962 8 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923027 8 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31922841 5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31921436 5 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 500
31923555 5 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31923753 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923225 4 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923663 4 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31924090 7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31921961 7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 500
31923807 7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31922707 8.5 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 2500
31923699 8.5 mL Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 31923744 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 138020B
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
These popular non-graduated pipets are offered in a variety of styles.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 0.9 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Gotas/ml 25
Graduado No
Longitud (imperial) 3.4 in.
Tipo de empaquetado 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 1.7 mL
Longitud (métrico) 87 mm
Tipo Transfer Pipet
Desechables Single-use