Learn More
Nobiletin, MedChemExpress
Product Code. 16498878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity missing translation for 'unitSize'
16498878 10 mg 10mg
16469006 100 mg 100mg
16404777 50 mg 50mg
16401328 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498878 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYN0155
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Nobiletin is a poly-methoxylated flavone from the citrus peel that improves memory loss. Nobiletin is a retinoid acid receptor-related orphan receptors (RORs) agonist. Nobiletin can reduce reactive oxygen species (ROS) levels in differentiated C2C12 myotubes and has anti-inflammation and anti-cancer properties, including anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-metastasis and induced apoptosis.
Nobiletin is a poly-methoxylated flavone from the citrus peel that improves memory loss. Nobiletin is a retinoid acid receptor-related orphan receptors (RORs) agonist. Nobiletin can reduce reactive oxygen species (ROS) levels in differentiated C2C12 myotubes and has anti-inflammation and anti-cancer properties, including anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-metastasis and induced apoptosis.
Spezifikation
Chemical Name or Material Nobiletin
CAS 478-01-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H22O8
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (124.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C13
Molecular Weight (g/mol) 402.39
Formula Weight 402.39
Percent Purity 98.19%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.