Learn More
Nitrofurantoin, MedChemExpress
Beschreibung
Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Nitrofurantoin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 67-20-9 |
| Color | Light Yellow to Yellow |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H6N4O5 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (419.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC(CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?