Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ P-Zero BPZS
Código de producto. 12735925
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12735925 7,5 200 pares
12705925 6 200 pares
12715925 6,5 200 pares
12725925 7 200 pares
12745925 8 200 pares
12755925 8,5 200 pares
12765925 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12735925 Proveedor Ansell N.º de proveedor BPZS75
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de policloropreno estériles sin polvo proporcionan resistencia química y un bajo recuento de partículas. Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Sin polvo, sin látex
  • Probado según la norma ASTM D6978
  • Propiedades de ESD
  • Puño con reborde para mayor ajuste
  • Resistentes a productos químicos.
  • Embalaje EasyTear sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7 mil
Grosor (métrico) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BPZS75
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Resistencia a la tracción 9 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm