Learn More
Ansell Cubremangas largo desechable no estéril BioClean-D™
Código de producto. 12332289
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
12332289 No estéril paquete de 180
1 options
Código de producto. 12332289 Proveedor Ansell N.º de proveedor BDSCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    168.40€ / paquete de 180
    Ahorro 158.60€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una comodidad y una protección excepcionales, los cubremangas BioClean-D™ de un solo uso están fabricados con material antiestático CleanTough™ que genera pocas pelusas, y cuentan con una parte superior del brazo y puños elásticos.La cubierta talla única se ha diseñado para una donación rápida y sencilla
Con una comodidad y una protección excepcionales, los cubremangas BioClean-D™ de un solo uso están fabricados con material antiestático CleanTough™ que genera pocas pelusas, y cuentan con una parte superior del brazo y puños elásticos.La cubierta talla única se ha diseñado para una donación rápida y sencilla
  • Brazos y puños elásticos
  • Tejido antiestático CleanTough™ que genera pocas pelusas
  • Para uso en salas blancas de clase ISO 4
  • Talla universal
  • Longitud total:500mm
Aplicaciones: salas limpias, farmacia, entornos controlados, instalaciones/composición 503B, fabricación, industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Tipo de producto Cubierta del manguito
Material Tejido microporoso de doble laminado
Esterilidad No estéril
Desechables Sí
Tipo de tapón Extremos elásticos
Modelo BDSC
Para utilizar con (aplicación) Sala limpia, Clínica, Médica, Laboratorio
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Longitud (imperial) 19,6 in
Longitud (métrico) 500 mm
Envase 6 bolsas, 30 por bolsa
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)