Learn More
Nitrendipine, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
195.00€ - 617.00€
| CAS | 39562-70-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H20N2O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.366 |
| Número MDL | MFCD00082255 |
| Clave InChI | PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin |
| PubChem CID | 4507 |
| ChEBI | CHEBI:7582 |
| Nombre IUPAC | 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15463549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.MC |
100mg |
195.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15473549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.ME |
500mg |
365.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15453549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.03 |
1g |
617.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
| 39562-70-4 | |
| 360.366 | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 4507 | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C18H20N2O6 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| CHEBI:7582 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
Especificaciones
| Nitrendipine | |
| C18H20N2O6 | |
| 14,6576 | |
| Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water. | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C | |
| 360.366 | |
| CHEBI:7582 |
| 39562-70-4 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 4507 | |
| 360.36 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-513-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US5653000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures