Learn More
Nisin, 900 I.U./mg, Thermo Scientific™
Nisin, CAS # 1414-45-5, is a polycyclic peptide derived from and produced by Lactococcus lactis that shows antibacterial activity against gram-positive bacteria.
66.65€ - 602.00€
| CAS | 1414-45-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C143H230N42O37S7 |
| Peso molecular (g/mol) | 3354.09 |
| Número MDL | MFCD00131724 |
| Clave InChI | NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N |
| PubChem CID | 131847819 |
| SMILES | CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15487699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.03 |
1g |
73.40€ 66.65€ / 1 g Ahorro 6.75€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15497699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.06 |
5g |
175.00€ 157.65€ / 5 g Ahorro 17.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15407709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.14 |
25g |
602.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 1414-45-5 | |
| 3354.09 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( |
| C143H230N42O37S7 | |
| MFCD00131724 | |
| 131847819 |
Especificaciones
| Nisin | |
| 1414-45-5 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00131724 | |
| 14,6564 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| 3354.09 | |
| 3354.06 |
| 900 I.U./mg | |
| Brown | |
| C143H230N42O37S7 | |
| 2967°C | |
| Soluble in water | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( | |
| 131847819 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-807-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QU3340000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold