Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Guantes microquirúrgicos de poliisopreno
Código de producto. 17803662 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17803662 6 50 pares
17803762 7 50 pares
17853582 9 50 pares
17863582 8 50 pares
17893652 8,5 50 pares
17873652 7,5 50 pares
17813742 6.5 50 pares
17833742 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17803662 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340057060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    209.93€ / 50 pares
    Ahorro 63.07€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos de poliisopreno, respetuosos con la piel, con gran destreza y sensibilidad táctil para una precisión quirúrgica precisa en el ámbito sanitario.
  • ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
  • Un 15 % más delgados en promedio que los guantes quirúrgicos de poliisopreno estándar de Ansell para una destreza y sensibilidad táctil insuperables
  • Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una mayor comodidad en comparación con los guantes de látex de Ansell.
  • Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre ideales del instrumento.
  • Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas de tipo IV.
  • Para uso en quimioterapia y aplicaciones sanitarias.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 6,69 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,69 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,17 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-340057
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 303 mm