Learn More
Fisherbrand™ Juego de baterías NiMH para controladores de pipetas Accumax
Código de producto. 15800053 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
Batería de NiMH
Código de producto.
15800053 Batería de NiMH
1 options
Código de producto. 15800053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionado en un juego de dos baterías.
  • Larga duración
  • Sin cadmio
  • Para su uso con el controlador de pipetas Accumax
  • Ayuda a un pipeteo rápido y preciso
  • Proporciona ocho horas de uso continuado por carga
Especificaciones
Tipo Juego de baterías de NiMH
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo
Para utilizar con (equipo) Pipeteador motorizado Accumax
Cantidad 2/paq.