Learn More
Nimesulide, Thermo Scientific™
Highly selective cyclooxygenase-2 inhibitor which induces apoptosis
60.20€ - 237.00€
| CAS | 51803-78-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H12N2O5S |
| Peso molecular (g/mol) | 308.308 |
| Número MDL | MFCD00079470 |
| Clave InChI | HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish |
| PubChem CID | 4495 |
| ChEBI | CHEBI:44445 |
| Nombre IUPAC | N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| SMILES | CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15455879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63699.06 |
5g |
60.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63699.14 |
25g |
237.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (<50 µg/ml), 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 µg/ml), ethanol (1 mg/ml), DMSO (15 mg/ml), DMF (15 mg/ml), chloroform, dichloromethane, acetone (freely soluble), and 1N NaOH.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
| 51803-78-2 | |
| 308.308 | |
| HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N | |
| 4495 | |
| N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| C13H12N2O5S | |
| MFCD00079470 | |
| nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish | |
| CHEBI:44445 | |
| CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 |
Especificaciones
| Nimesulide | |
| C13H12N2O5S | |
| UN2811 | |
| nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish | |
| HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide | |
| 4495 | |
| 308.31 |
| 51803-78-2 | |
| MFCD00079470 | |
| 14,6548 | |
| Soluble in water (<50 μg/ml),1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 μg/ml),ethanol (1mg/ml),DMSO (15mg/ml),DMF (15mg/ml),chloroform,dichloromethane,acetone (freely soluble),and 1N NaOH. | |
| CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 | |
| 308.308 | |
| CHEBI:44445 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 257-431-4
missing translation for 'rtecsNumber' : PB0970000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C