Learn More
Niflumic acid, 99+%, Thermo Scientific™
51.40€ - 294.00€
| CAS | 4394-00-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H9F3N2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 282.22 |
| Número MDL | MFCD00010569 |
| Clave InChI | JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french |
| PubChem CID | 4488 |
| ChEBI | CHEBI:34888 |
| Nombre IUPAC | 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid |
| SMILES | OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15483259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.06 |
5g |
51.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15493259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.09 |
10g |
86.50€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15403269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60489.18 |
50g |
294.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIt is used as a selective Cox-2 inhibitor and GPR35 activator. Also activates human TRPA1 inducibly expressed in HEK293 cells; displays agonist activity at GPR35.
Solubility
Soluble in ethanol (∼50 mg/ml), acetone (50 mg/ml, Clear to Slightly Hazy, Yellow), methanol (∼50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml at 25°C), and acetonitrile (∼50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Hygroscopic. Keep away fom strong oxidizing agents.
| 4394-00-7 | |
| 282.22 | |
| JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N | |
| 4488 | |
| 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid |
| C13H9F3N2O2 | |
| MFCD00010569 | |
| niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french | |
| CHEBI:34888 | |
| OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F |
Especificaciones
| Niflumic acid | |
| C13H9F3N2O2 | |
| UN2811 | |
| 14,6531 | |
| Soluble in ethanol (∽50mg/ml),acetone (50mg/ml,Clear to Slightly Hazy,Yellow),methanol (∽50mg/ml),DMSO (56mg/ml at 25°C),and acetonitrile (∽50mg/ml). | |
| OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F | |
| 282.22 | |
| CHEBI:34888 | |
| ≥99% |
| 4394-00-7 | |
| MFCD00010569 | |
| Light sensitive | |
| niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french | |
| JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid | |
| 4488 | |
| 282.22 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H312-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-516-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QT2999100
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures