Learn More
Nifedipine, 98%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells
59.65€ - 658.00€
| CAS | 21829-25-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C17H18N2O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 346.34 |
| Número MDL | MFCD00057326 |
| Clave InChI | HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord |
| PubChem CID | 4485 |
| ChEBI | CHEBI:7565 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15495109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62811.06 |
5g |
66.60€ 59.65€ / 5 g Ahorro 6.95€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62811.14 |
249.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
15415119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62811.22 |
100g |
658.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells.Nifedipine is a dihydropyridine calcium channel blocker used as L-type calcium channel blocker, antianginal and an antihypertensive . It induces apoptosis in human glioblastoma cells. It is used as a coronary vasodilator in the treatment of cardiac and circulatory disorders. Further, it is used in high-altitude medicine to treat high altitude pulmonary edema, hypertension and chronic stable angina. In addition, it is frequently used as a tocolytic agent.
Solubility
Soluble in acetone, methylene chloride, chloroform, ethyl acetate, dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents, caustics, aliphatic amines, amides, diethylamine, potassium hydride and potassium hydroxide.
| 21829-25-4 | |
| 346.34 | |
| HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N | |
| 4485 | |
| 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C17H18N2O6 | |
| MFCD00057326 | |
| nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord | |
| CHEBI:7565 | |
| COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC |
Especificaciones
| Nifedipine | |
| C17H18N2O6 | |
| 14,6528 | |
| Soluble in acetone,methylene chloride,chloroform,ethyl acetate,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water. | |
| COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC | |
| 346.34 | |
| CHEBI:7565 | |
| 98% |
| 21829-25-4 | |
| MFCD00057326 | |
| nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord | |
| HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N | |
| 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 4485 | |
| 346.33 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 244-598-3
missing translation for 'rtecsNumber' : US7975000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nifedipine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Nifedipine