Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas Hoffman
Código de producto. 12823183 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Para el uso con tubos con DE de 40 mm
Para el uso con tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
12823183 Para el uso con tubos de 30 mm paquete de 10
12764396 Para el uso con tubos con DE de 40 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12823183
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el sellado de tubos flexibles en el laboratorio. R&L Enterprises™ Los clips Hoffman están hechos de latón niquelado para evitar la corrosión.
  • Abertura lateral o inferior
  • Disponibles para una gama de grosores de tubo
  • Barra roscada con tornillo de apriete manual
Especificaciones
Material Niquelado
Para utilizar con Para el uso con tubos de 30 mm
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tipo de producto Abrazadera