Learn More
Nickel Electro™ Utensilios combinados de cuchara/espátula doble de níquel
Código de producto. 11716567 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11716567 120 mm cada uno
11726567 150 mm cada uno
11736567 180 mm cada uno
11746567 210 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11716567
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice una herramienta para dos trabajos. Nickel Electro™ Los utensilios combinados de cuchara/espátula doble de níquel miden líquidos y polvos con el extremo de la cuchara y dividen y separan materiales con el extremo de la espátula.
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de utensilios de cuchara/espátula doble de níquel Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
El utensilio de doble uso mide líquidos y polvos finos con el extremo de la cuchara; divide y separa los materiales con el extremo de la espátula.
  • Fabricado con níquel.
Especificaciones
Cantidad 1
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de producto Espátula
Anchura (métrico) 20 mm
Dimensiones (L x An) 120 x 20 mm
Material Níquel
Longitud (métrico) 120 mm