Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de níquel
Código de producto. 11553462 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11553462 100 mm paquete de 5
11583462 200 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11553462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de níquel Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
  • Fabricado con níquel
  • El extremo doblado y redondeado raspa y eleva materiales de frascos y matraces
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula Chattaway
Anchura (métrico) 10 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,6 mm
Dimensiones (L x An) 100 x 10 mm
Material Níquel
Longitud (métrico) 100 mm