Learn More
Nicergoline, Thermo Scientific™
58.80€ - 303.00€
| CAS | 27848-84-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C24H26BrN3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 484.394 |
| Número MDL | MFCD00869626 |
| Clave InChI | YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N |
| Sinónimo | nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit |
| PubChem CID | 34040 |
| Nombre IUPAC | [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
| SMILES | CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15405569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.MC |
100mg |
58.80€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.03 |
1g |
303.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in alcohol, chloroform, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
| 27848-84-6 | |
| 484.394 | |
| YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N | |
| 34040 | |
| CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br |
| C24H26BrN3O3 | |
| MFCD00869626 | |
| nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit | |
| [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
Especificaciones
| Nicergoline | |
| C24H26BrN3O3 | |
| 14,6496 | |
| Soluble in alcohol,chloroform,and acetone. Insoluble in water. | |
| CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br | |
| 484.394 | |
| 484.39 |
| 27848-84-6 | |
| MFCD00869626 | |
| nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit | |
| YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N | |
| [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate | |
| 34040 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 248-694-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KE6341000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold