Learn More
Beskrivelse
PGC-1 beta Polyclonal antibody specifically detects PGC-1 beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PGC-1 beta |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | DKFZp686C1790, ERRL1, PERCFLJ14284, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta, PGC1, PGC1Bgamma, coactivator 1, beta, PPARGC1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 850-950 of human PGC1 beta (NP_001166170.1). SSRELKRRFEVFGEIEECEVLTRNRRGEKYGFITYRCSEHAALSLTKGAALRKRNEPSFQLSYGGLRHFCWPRYTDYDSNSEEALPASGKSKYEAMDFDSL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?