Learn More
Thermo Scientific New Equipment Startup Service for Industrial Chiller
Product Code. 32176292 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Industrial Chiller
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
32176292 Industrial Chiller Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32176292 Supplier Thermo Scientific Supplier No. STARTINDCHILLMVS
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Installation service includes start-up assistance, basic commissioning checks and operator handover for industrial chiller by trained Unity Lab Services engineers.
  • Standard local labour and travel within the agreed EMEA coverage area are included unless otherwise stated
  • Exceptional travel, non-standard site access, repeat visits caused by site readiness issues, LN2 backup-specific checks where relevant, and any work outside the agreed startup scope may be quoted separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) Industrial Chiller
Duration 1 Day
Product Type Service
Target Audience Employees/Users
Species All
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.