Learn More
Brand™ Cámaras de conteo, Neubauer mejoradas, Bright-Line , BLAUBRAND™ , Doble regla
Código de producto. 10350141 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1Each
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10350141 1Each 1 PCS
1 options
Código de producto. 10350141 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 717810
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BLAUBRAND™ calidad. Excelente precisión de medición. Calidad 100% certificada.
  • Fabricado según DIN 12 847, incluye 2 cubreobjetos para hemacitómetro.
  • Misma regla que el Neubauer mejorado, pero con fondo de cámara recubierto de rodio.
  • El rayado está grabado en la capa de rodio y aparece brillante con los ajustes normales del microscopio.
  • Al alterar el contraste, la imagen del microscopio se puede invertir, de modo que el rayado aparezca más brillante o más oscuro, según sea necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Descripción Sin abrazaderas de resorte
Material Revestimiento de rodio
Cantidad 1Each
Fondo (métrico) 0,1mm