Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde brillante NeoTouch™ serie 25-101
Código de producto. p-8005318 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11781573 10 paquete de 100
11761573 8 paquete de 100
11771573 9 paquete de 100
11722125 7 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11781573 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 25101100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una formulación sin látex, los guantes NeoTouch™ son adecuados para la prevención de alergias de tipo I. Al no tener polvo, también limitan el riesgo de dermatitis para el usuario. Ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
  • Revestimiento interior de poliuretano para facilitar la colocación
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
  • Puño con reborde para una sujeción segura
  • Color verde
  • Altamente resistentes a ácidos, bases y alcoholes
  • Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño 10
Grosor (imperial) 0,0051 in
Grosor (métrico) 0,13mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Material de revestimiento Polímero
Cantidad 100 par
Resistente a Ácidos, bases y alcoholes
Serie 25-101
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 250 mm