Description
- Revestimiento interior de poliuretano para facilitar la colocación
- Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
- Puño con reborde para una sujeción segura
- Color verde
- Altamente resistentes a ácidos, bases y alcoholes
- Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes de neopreno |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 0,0051 in |
| Grosor (métrico) | 0,13mm |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Show More |