Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde brillante NeoTouch™ serie 25-101
Código de producto. 11761573 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11761573 8 paquete de 100
11781573 10 paquete de 100
11771573 9 paquete de 100
11722125 7 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11761573 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 25101080
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una formulación sin látex, los guantes NeoTouch™ son adecuados para la prevención de alergias de tipo I. Al no tener polvo, también limitan el riesgo de dermatitis para el usuario. Ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
  • Revestimiento interior de poliuretano para facilitar la colocación
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
  • Puño con reborde para una sujeción segura
  • Color verde
  • Altamente resistentes a ácidos, bases y alcoholes
  • Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño 8
Grosor (imperial) 0,0051 in
Grosor (métrico) 0,13mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Material de revestimiento Polímero
Cantidad 100 par
Resistente a Ácidos, bases y alcoholes
Serie 25-101
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 250 mm