Descripción
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas.Los guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500 Ansell Edmont™ protegen frente a una amplia variedad de ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y numerosos disolventes.
- Suaves, cómodos y absorbentes
- Ofrecen una flexibilidad superior
- Contienen caucho natural
- Causan mucha menos fatiga en las manos que otros guantes de alta resistencia
- Con forro de borra de algodón puro
- Entre sus usos se incluyen la agricultura, la química, el refinado de aceite y petróleo, la limpieza y el mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Neopreno |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Latex Free | No |
| Material | Neopreno (puño), Revestimiento de algodón (revestimiento), Látex de caucho (parte posterior) |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (imperial) | 0,7 mil |
| Mostrar más |