Learn More
Neostigmine bromide, Thermo Scientific™
A reversible acetylcholinesterase inhibitor
44.30€ - 71.90€
| CAS | 114-80-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H19BrN2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 303.20 |
| Número MDL | MFCD00011795 |
| Clave InChI | LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | neostigmine bromide, neo-proserin, eustigmin bromide, neoserine bromide, proserine bromide, stigmanol bromide, synstigmin bromide, leostigmine bromide, kirkstigmine bromide, philostigmin bromide |
| PubChem CID | 8246 |
| ChEBI | CHEBI:179557 |
| Nombre IUPAC | 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium bromide |
| SMILES | [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=CC(=C1)[N+](C)(C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15414709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62300.MD |
250mg |
44.30€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62300.03 |
1g |
71.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 114-80-7 | |
| 303.20 | |
| LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M | |
| 8246 | |
| 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium bromide |
| C12H19BrN2O2 | |
| MFCD00011795 | |
| neostigmine bromide, neo-proserin, eustigmin bromide, neoserine bromide, proserine bromide, stigmanol bromide, synstigmin bromide, leostigmine bromide, kirkstigmine bromide, philostigmin bromide | |
| CHEBI:179557 | |
| [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=CC(=C1)[N+](C)(C)C |
Especificaciones
| Neostigmine bromide | |
| C12H19BrN2O2 | |
| UN2811 | |
| neostigmine bromide, neo-proserin, eustigmin bromide, neoserine bromide, proserine bromide, stigmanol bromide, synstigmin bromide, leostigmine bromide, kirkstigmine bromide, philostigmin bromide | |
| [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=CC(=C1)[N+](C)(C)C | |
| 303.20 | |
| CHEBI:179557 |
| 114-80-7 | |
| MFCD00011795 | |
| 14,6464 | |
| LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M | |
| 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium bromide | |
| 8246 | |
| 303.2 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H310-H330-H334-H315-H319-H317-H335
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-054-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR3150000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures