Especificaciones
| Altura (métrico) | 38,5mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 35mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 40,5mm |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Tapón sólido |
| Stopper Number | 35 |