Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Código de producto. 11527093 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
15mm
21mm
23mm
29mm
31mm
35mm
37mm
41mm
45mm
Diámetro del área superior (métrico):
7mm
10,5mm
18mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
40,5mm
42,5mm
47mm
51mm
Altura (métrico):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
Stopper Number:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Stopper Number Tamaño de la unidad
11527093 8mm 10,5mm 20 mm 8 paquete de 20
11587103 37mm 42,5mm 38,5mm 37 paquete de 5
11577093 15mm 18mm 24 mm 15 paquete de 20
11557103 31mm 36mm 35 mm 31 paquete de 5
11577103 35mm 40,5mm 38,5mm 35 paquete de 5
11507113 41mm 47mm 42 mm 41 paquete de 2
11597083 5mm 7mm 16 mm 5 paquete de 20
11527113 45mm 51mm 42 mm 45 paquete de 2
11507103 21mm 24,5mm 28 mm 21 paquete de 10
11517103 23mm 26,5mm 28 mm 23 paquete de 10
11547103 29mm 33mm 32 mm 29 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11527093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83€
    5.53€ / paquete de 20
    Ahorro 2.30€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia al calor, al ozono y a los aceites a base de petróleo.
  • Tiene mejor resistencia al calor, al ozono y a los aceites a base de petróleo que el caucho rojo
  • Menos adecuado para uso a bajas temperaturas
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de – 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 20/paq.
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 8mm
Diámetro del área superior (métrico) 10,5mm
Material Neopreno
Tipo de producto Tapón sólido
Stopper Number 8