Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno de pared normal
Código de producto. 11805502 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11805502 10 m 10 metros
11815502 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11805502
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.
  • Resistentes al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
  • Escala de temperatura: De - 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Material Neopreno
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 3,25 mm
Color Gris