Learn More
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™
139.00€ - 497.00€
| CAS | 1313-97-9 |
|---|---|
| Número MDL | MFCD00011134 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15491047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.14 |
25g |
139.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15401057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.22 |
100g |
497.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 1313-97-9 | |
| MFCD00011134 |
Especificaciones
| Neodymium(III) oxide | |
| (REO) | |
| 14,6450 | |
| 336.48 | |
| Reacton™ |
| 1313-97-9 | |
| MFCD00011134 | |
| Insoluble in water. Soluble in acids. | |
| 99.997% | |
| 7.24 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures