Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Código de producto. 11577622 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
29mm
31mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
99mm
Diámetro del área superior (métrico):
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
38,5mm
40,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
109mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
21 product options available for selection
| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11577622 | 15mm | 18mm | paquete de 20 |
| 11597622 | 19mm | 22,5mm | paquete de 20 |
| 11587622 | 17mm | 20,3mm | paquete de 20 |
| 11507632 | 21mm | 24,5mm | paquete de 20 |
| 11547632 | 29mm | 33mm | paquete de 10 |
| 11517632 | 23mm | 26,5mm | paquete de 20 |
| 11557632 | 31mm | 36mm | paquete de 10 |
| 11567632 | 33mm | 38,5mm | paquete de 10 |
| 11577632 | 35mm | 40,5mm | paquete de 10 |
| 11587632 | 37mm | 42,5mm | paquete de 10 |
| 11597632 | 39mm | 44,5mm | paquete de 10 |
| 11507642 | 41mm | 47mm | paquete de 5 |
| 11517642 | 43mm | 49mm | paquete de 5 |
| 10549751 | 45mm | 51mm | paquete de 5 |
| 10428972 | 53mm | 59,5mm | paquete de 2 |
| 10559751 | 57mm | 64mm | paquete de 2 |
| 11527642 | 62mm | 69mm | paquete de 2 |
| 11537642 | 67mm | 74mm | paquete de 2 |
| 11547642 | 71mm | 78mm | cada uno |
| 11587642 | 99mm | 109mm | cada uno |
| 11557642 | 75mm | 85mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Código de producto.
11577622
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Usar código promocional 28509
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
7.68 EUR hasta el 2026-08-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del orificio (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Longitud (métrico) | 24mm |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 15mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 18mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón cónico (2 agujeros) |